ContactUsLinkComponent
Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, 3-Stop, Solva™, 0.25 mm ID; 12/PK
Artikelnr. MFLX95605-12
undefined
Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, 3-Stop, Solva™, 0.25 mm ID; 12/PK
Artikelnr. MFLX95605-12
Über diesen Artikel
Für den optimalen Betrieb Ihrer Ismatec-Pumpen entwickelt.
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten stehen zu Verfügung
  • Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden
  • Innerer Durchmesser: 0,25 mm
Um Ihr Ismatec®-Pumpensystem zu vervollständigen, bestellen Sie farbkodierte Zwei-Stopp- und Verlängerungsschläuche. Schläuche gibt es in verschiedenen Zusammensetzungen für fast jede Pumpenanwendung.
Drei vormontierte Schlauchstopper sorgen für zwei Abschnitte - wenn ein Schlauchabschnitt ermüdet, ist ein neuer Abschnitt einsatzbereit. Die Anschläge der Drei-Stopp-Schläuche sind entsprechend der Schlauch-ID farblich gekennzeichnet. Verwenden Sie Dreistopp-Schläuche mit allen Ismatec® Minikartuschen-Pumpen und -Pumpenköpfen. Minikartuschen widerstehen Drücken bis zu 22 psi.
Der PVC-Schlauch für Lösungsmittel/Kohlenwasserstoff ist beständig gegen Ozon und UV-Licht, Rissbildung, Dehnen und Aushärten. Es ist ideal für Chromatographie-Anwendungen und für den Transfer von Kraftstoffen, Destillaten, Schmiermitteln und Kühlmitteln auf Glykolbasis. Es hat ein gelbes, durchscheinendes Aussehen, einen Temperaturbereich von -30 bis 85 °C und eine Lebensdauer von etwa 1000 Stunden bei 100 U/min.
Die Gesamtlänge der PVC Solvent/Hydrocarbon 95605-Stoppschläuche beträgt 16“ (406 mm). Das Vorgängermodell der Ismatec®-Stoppschläuche war 400 mm lang.
Verlängerungsschläuche können unter „Zubehör“ bestellt werden. Wenn Sie Hilfe bei der Auswahl Ihrer Schlauchzusammensetzung benötigen, kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungsspezialisten.
  • Schlauch Innen-Ø:
    0,25 mm
  • Bezeichnung:
    Pumpenschlauch, 3-Stop, Solva™, 0.25 mm ID; 12/PK
  • Länge:
    455 mm
  • Seq:
    02
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    95605-12
  • Regulatory approvals:
    ADCF;Non-DEHP;RoHS
  • Tubes per pack:
    12
  • Series:
    Similar to SC0286
  • Schlauchmaterial:
    Solva™
  • VE:
    12
  • Farbcodierte Stopps:
    Orange/Blue
Frequently Bought Together