Masterflex® Fitting, Polypropylen, Gerade, Adapter Hygienische Ladish-Klemme auf Gewinde, 1" x 1/2" NPT(F)
Artikelnr. MFLX31806-03
Lieferant: Avantor Fluid Handling
3A Sanitary approval
CE certificate
Über diesen Artikel
Sorgen Sie für hygienische Bedingungen in Ihren Prozessen.
- Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
- Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose, technische Anwenderunterstützung wenden*
- Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende, chemische Verträglichkeit
- Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
- Immer auf Lager – die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
- Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Entwickelt für eine schnelle und einfache Montage mit flexiblen Schläuchen
- Erfüllen Sie die USP-Klasse VI für pharmazeutische Zwecke und die FDA-, USDA- und 3A-Standards für den Lebensmittelkontakt
- Alle Anschlüsse sind mit Tri-Clamp®-Anschlüssen kompatibel
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit; geringe Auslaugungseigenschaften
Die hygienischen Klemmenfittings können autoklaviert werden. Materialien aus PVDF tolerieren höhere Temperaturen als Polypropylen und führt auch nach mehrmaligem Autoklavieren zu einer gleichmäßigeren Ergebnis.
- Verbindungstyp:Hygienisch x NPT(F)
- Flow pattern:Straight
- Sanitary clamp size (Port 1):1"
- Thread size NPT(F) (port 2):½"
- Max. temperature:82 °C (180 °F)
- Bezeichnung:PP Hygienisches Schlauchgewindeadapter, 1“ Ladish-Klemmengröße x 1/2“ NPT(F)
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Modell:31806-03
- Chemical resistance:Sehr gut
- Min. temperature:–9 °C (15 °F)
- Sterilisation:Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
- Max. operating pressure:125 psi
- VE:1
- Fitting material:Polypropylen
- Sanitary gasket size:1"
Frequently Bought Together