- Catalog No:
- MFLX31201-17
- MFLX31201-24
- MFLX31201-23
- MFLX31201-18
- MFLX31201-16
- MFLX31201-25
- MFLX31201-14
- MFLX31201-20
- MFLX31201-15
- MFLX31201-19
- Modell:
- 31201-17
- 31201-24
- 31201-23
- 31201-18
- 31201-16
- 31201-25
- 31201-14
- 31201-20
- 31201-15
- 31201-19
- Max. temperature:
- 135 °C (275 °F)
- 135 °C (275 °F)
- 135 °C (275 °F)
- 135 °C (275 °F)
- 135 °C (275 °F)
- 135 °C (275 °F)
- 135 °C (275 °F)
- 135 °C (275 °F)
- 135 °C (275 °F)
- 135 °C (275 °F)
- Min. temperature:
- –45 °C (–50 °F)
- –45 °C (–50 °F)
- –45 °C (–50 °F)
- –45 °C (–50 °F)
- –45 °C (–50 °F)
- –45 °C (–50 °F)
- –45 °C (–50 °F)
- –45 °C (–50 °F)
- –45 °C (–50 °F)
- –45 °C (–50 °F)
- O-Ring material:
- Sealable/weldable TPE
- Sealable/weldable TPE
- Sealable/weldable TPE
- Sealable/weldable TPE
- Sealable/weldable TPE
- Sealable/weldable TPE
- Sealable/weldable TPE
- Sealable/weldable TPE
- Sealable/weldable TPE
- Sealable/weldable TPE
- Sterilisation:
- Ethylene Oxide, Autoclave, and Gamme Irradiation
- Ethylene Oxide, Autoclave, and Gamme Irradiation
- Ethylene Oxide, Autoclave, and Gamme Irradiation
- Ethylene Oxide, Autoclave, and Gamme Irradiation
- Ethylene Oxide, Autoclave, and Gamme Irradiation
- Ethylene Oxide, Autoclave, and Gamme Irradiation
- Ethylene Oxide, Autoclave, and Gamme Irradiation
- Ethylene Oxide, Autoclave, and Gamme Irradiation
- Ethylene Oxide, Autoclave, and Gamme Irradiation
- Ethylene Oxide, Autoclave, and Gamme Irradiation
- Garantie:
- Manufacturer defect
- Manufacturer defect
- Manufacturer defect
- Manufacturer defect
- Manufacturer defect
- Manufacturer defect
- Manufacturer defect
Verbinder mit integrierter Dichtung für den Hygienebereich machen den Einsatz im Hygienebereich einfacher denn je.
- Vorsterilisierte Adapter verkürzen die Vorlaufzeit und sind für einen schnellen Versand verfügbar
- Die hygienische Dichtung in Kombination mit einem hygienischen Fitting sorgt für zusätzliche Sicherheit bei der Installation
- Verhinderung von Kontaminationen, um Sterilität zu gewährleisten, da der Benutzer keinen Kontakt mit der Dichtung hat
- Eliminierung des Risikos einer Fehlausrichtung durch das Design mit begrenztem Schlupf
Diese Adapter ermöglichen eine einfache Montage und Demontage von Hygieneanlagen und eignen sich für den Anschluss eines Tri-Clamp®-Verbinders an flexible Schläuche mit dem dem Schlauchnippel. Diese sterilen Verbinder für den Hygienebereich zeichnen sich durch eine integrierte Elastomerdichtung aus und stellen einzigartige All-in-one Tri-Clamp-Verbinder dar. Das einzigartige Design verhindert Kontamination, da das Personal nicht mit der Dichtung in Kontakt kommen muss. Die integrierte Dichtung ermöglicht eine verbesserte Abdichtung ohne das Risiko einer Fehlausrichtung.
Diese Adapter bestehen aus einem Polypropylen ohne tierische Bestandteile und einer Dichtung aus dicht- und schweißbarem TPE. Sie bieten eine gute Chemikalienbeständigkeit und können mit Gammastrahlung, Autoklav oder Ethylenoxid (EtO) sterilisiert werden. TPE wurde speziell für den Zellmedientransfer und aseptische Anwendungen entwickelt. Dieses Material bietet ausgezeichnete Barriereeigenschaften und eine geringe Proteinbindung.
Diese vorsterilisierten Verbinder- und Schlauchbaugruppen für den Hygienebereich können kurzfristig versandt werden, sodass keine Ausfallzeiten anfallen.
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 2):3/8"
- Verbindungstyp:3/4"-Miniklemme x 3/8"-Schlauchnippel
- Flow pattern:Straight
- Sanitary clamp size (Port 1):3/4"
- Max. temperature:135 °C (275 °F)
- Bezeichnung:Hygienisches Einweg-Schlauchnippeladapter, Polypropylen mit TPE-Dichtung, 3/4“-Miniklemme x 3/8"-Schlauchnippel, Gamma bestrahlt; 10/Pk
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Modell:31201-17
- O-Ring material:Sealable/weldable TPE
- Min. temperature:–45 °C (–50 °F)
- Sterilisation:Ethylene Oxide, Autoclave, and Gamme Irradiation
- Garantie:Manufacturer defect
- VE:10
- Fitting material:Polypropylene
- Sanitary gasket size:3/4"