Masterflex® B/T® PerfectPosition® Pumpenschlauch, C-Flex®, B/T 87; 10 ft
MFLX06424-87
CE certificate
Stellen Sie die optimale Leistung Ihrer Masterflex®-Pumpe sicher.
- Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
- Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager—die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
- Einzigartige Verpackungsoptionen wie Pakete, Kisten und Spulen für kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Heißversiegelbar und schweißbar
- Preisgünstig
- Biokompatibel
- Physikalische Eigenschaften ähnlich denen von Silikon mit chemischer Kompatibilität von Tygon®
Diese Schläuche entsprechen USP Klasse VI, EP, REACH, RoHS, und ADCF-Anforderungen. Es ist außerdem heißsiegelbar, schweißbar und wirtschaftlich für eine Vielzahl von Pumpanwendungen.
- Maximale Durchflussrate:18900 ml/min
- Schlauch Innen-Ø:12,70 mm (0,500")
- Max. Druck:1,7 bar (25 psi)
- Max. temperature:121 °C (250 °F)
- Pump series:B/T
- Bezeichnung:B/T® PerfectPosition® Pumpenschlauch, C-Flex®, B/T 87; 10 ft
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Modell:06424-87
- Length per pack:3 m (10 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–40 °C (-40 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;Europäisches Arzneibuch;DEHP-frei;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Ja
- Sterilisation method EtO:Ja
- Sterilisation method gamma:Ja
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperature:–45 °C (–50 °F)
- Max. vacuum:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisation:Autoklav, Ethylenoxid, Gammabestrahlung
- Schlauchmaterial:C-Flex®
- VE:10 Feet
- B/T Masterflex Schlauchgröße:87
- Hose barb size:0,5"
Frequently Bought Together