Masterflex® Transfer Tubing, C-Flex®, Opaque White, 1/4" ID x 7/16" OD; 25 Ft
Catalog # MFLX06424-72
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
About this item
Entspricht den Anforderungen verschiedener Industrien.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
Anwendungen: Allgemeine Laboranwendungen, die hohe Leistung und lange Lebensdauer erfordern. Merkmale: Außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität, ausgezeichnete chemische Beständigkeit, geringe Gasdurchlässigkeit und eine glatte Oberfläche. Opak/weiß. Zertifizierung: Harz entspricht USP Klasse VI Anforderungen. Herstellung der Schläuche gemäß GMP. Temperaturbereich: -50 bis 275 °F (-45 bis 135 °C)
Sterilisation: Mit Autoklav, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung.
- Schlauch Außen-Ø:11,2 mm (0,4375")
- Schlauch Innen-Ø:6,4 mm (0,25")
- Wandstärke:2,4 mm
- Max. Druck:1,17 bar (17 psi)
- Max. temperature:135 °C (275 °F)
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Transferschlauch, C-Flex®, Opak Weiß, 1/4" ID x 7/16" OD; 25 Ft
- Länge:7,6 m
- Seq:05
- Environmentally Preferable:
- Modell:06424-72
- GMP compliant:Yes
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Regulatory approvals:European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Min. temperature:–45 °C (–50 °F)
- Sterilisation:Autoclave;EtO;Gamma
- Working pressure:17 psi
- Clarity:Opaque
- Schlauchmaterial:C-Flex®
- VE:25 Feet
Frequently Bought Together