Masterflex® Transfer Tubing, C-Flex®, Opaque White, 3/32" ID x 5/32" OD; 25 Ft
Artikelnr. MFLX06424-63
Lieferant: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Über diesen Artikel
Entspricht den Anforderungen verschiedener Industrien.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
- Schlauchgröße: 3/32" ID x 5/32"OD
Anwendungen: Allgemeine Laboranwendungen, die hohe Leistung und lange Lebensdauer erfordern. Merkmale: Außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität, ausgezeichnete chemische Beständigkeit, geringe Gasdurchlässigkeit und eine glatte Oberfläche. Opak/weiß. Zertifizierung: Harz entspricht USP Klasse VI Anforderungen. Herstellung der Schläuche gemäß GMP. Temperaturbereich: -50 bis 275 °F (-45 bis 135 °C)
Sterilisation: Mit Autoklav, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung.
- Schlauch Außen-Ø:4 mm (0,15625")
- Schlauch Innen-Ø:2,4 mm (0,09375")
- Wandstärke:0,8 mm
- Max. Druck:0,97 bar (14 psi)
- Max. temperature:135 °C (275 °F)
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Transferschlauch, C-Flex®, Opak Weiß, 3/32" ID x 5/32" AD; 25 Ft
- Länge:7,6 m
- Seq:16
- Environmentally Preferable:
- Modell:06424-63
- GMP compliant:Yes
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Regulatory approvals:European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Min. temperature:–45 °C (–50 °F)
- Sterilisation:Autoclave;EtO;Gamma
- Working pressure:14 psi
- Clarity:Opaque
- Schlauchmaterial:C-Flex®
- VE:25 Feet
Frequently Bought Together