Masterflex® L/S® High-Performance Precision Pump Tubing, C-Flex®, L/S 15; 25 ft
Artikelnr. MFLX06424-15
Lieferant: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Über diesen Artikel
Kombiniert die Biokompatibilität von Silikon mit einer chemischen Beständigkeit ähnlich der von Tygon®.
- Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
- Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
- Einzigartige Verpackungsoptionen wie Pakete, Kisten und Spulen für kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Sehr geringe Proteinbindung
- Heißsiegelbar, schweißbar
- Kostengünstige Schläuche
- Schlauchgröße: L/S 15
Anwendungen: Allgemeine Laboranwendungen, die hohe Leistung und lange Lebensdauer erfordern
Merkmale: Außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität, geringe Gasdurchlässigkeit, glatte Oberfläche, opak weiß
Unter 96123-15 finden Sie die bestrahlte Version dieses Schlauches.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.
- Maximale Durchflussrate:1100 ml/min
- Schlauch Innen-Ø:4,80 mm (0,189")
- Max. Druck:2,7 bar (40 psi)
- Max. temperature:121 °C (250 °F)
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:L/S® Hochleistungs-Präzisions-Pumpenschlauch, C-Flex®, L/S 15; 25 ft
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Modell:06424-15
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–40 °C (–40 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperature:–45 °C (–50 °F)
- Max. vacuum:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisation:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Schlauchmaterial:C-Flex®
- VE:25 Feet
- Hose barb size:0,1875"
- L/S Masterflex tubing size:15
Frequently Bought Together