ContactUsLinkComponent
Masterflex® L/S® Precision Pump Tubing, Platinum-Cured Silicone, L/S 13; 25 ft
Artikelnr. MFLX96410-13
CE certificate
undefined
Masterflex® L/S® Precision Pump Tubing, Platinum-Cured Silicone, L/S 13; 25 ft
Artikelnr. MFLX96410-13
CE certificate
Über diesen Artikel
Ausgezeichnete Biokompatibilität, die mehrere Klassifizierungen erfüllt.
  • Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
  • Einzigartige Verpackungsoptionen wie Pakete, Kisten und Spulen für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • Geringfügig klarer als peroxidgehärtete Schläuche
  • Glatte Oberflächen; geringere Proteinbindung
  • Weniger potenziell auslaugbare Stoffe
Anwendungen: Pharmazeutik, Biotechnologie, peristaltisches Pumpen und Lebensmittelanwendungen
Merkmale: Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, niedriger Druckverformungsrest, geruchsneutral nicht-toxisch, durchscheinend
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.
  • Maximale Durchflussrate:
    36 ml/min
  • Schlauch Innen-Ø:
    0,80 mm (0,031")
  • Max. Druck:
    2,7 bar (40 psi)
  • Max. temperature:
    230 °C (446 °F)
  • Pump series:
    L/S
  • Bezeichnung:
    L/S® Präzisions-Pumpenschlauch, Platingehärtetes Silikon, L/S 13; 25 ft
  • Seq:
    01
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    96410-13
  • Length per pack:
    7,6 m (25 ft.)
  • Max. temperature (dynamic):
    100 °C (212 °F)
  • Min. temperature (dynamic):
    –40 °C (–40 °F)
  • Regulatory approvals:
    3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • Sterilisation method autoclave:
    Yes
  • Sterilisation method EtO:
    Yes
  • Sterilisation method gamma:
    Yes
  • Suction lift H₂O:
    8,8 m (29 ft.)
  • Min. temperature:
    –50 °C (–58 °F)
  • Max. vacuum:
    660 mm Hg (26" Hg)
  • Sterilisation:
    Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
  • Schlauchmaterial:
    Platin-ausgehärtetes Silikon
  • VE:
    25 Feet
  • Hose barb size:
    0,0625"
  • L/S Masterflex tubing size:
    13
Frequently Bought Together