Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, Versilon™ 2001, 2.06 mm ID x 3.76 mm OD; 33 ft
Artikelnr. MFLX96467-42
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Kompatibel mit aggressiven Chemikalien – sogar MEK!
- Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten stehen zu Verfügung
- Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager—die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden
- Hervorragende chemische Beständigkeit — beständig gegen Aceton, DMSO, Ketone und mehr
- Kostengünstige Alternative zu Fluorpolymeren oder Fluorelastomeren
- Abmessungen: 2.06 mm ID x 3.76 mm AD
Der durchscheinende Schlauch Tygon Chemical 2001 verfügt über eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit, geringe Extrahierbarkeit, geringe Gasdurchlässigkeit und ist frei von Weichmachern. Dank dieser Eigenschaften eignet sich der Schlauch besonders für chemische, Lebensmittel-, Getränke- und pharmazeutische Anwendungen.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Schlauchtyp, Länge und Menge wie Sie es benötigen liefern.
- Schlauch Innen-Ø:2,06 mm
- Bezeichnung:Pumpenschlauch, Tygon® Chemical (2001), 2,06 mm ID, 33 ft.
- Länge:1005,84 cm
- Seq:13
- Environmentally Preferable:
- Modell:96467-42
- Regulatory approvals:ADCF;FDA;Non-DEHP;RoHS
- Tubes per pack:1
- Series:Similar to Ismatec SKU: SC0862
- Schlauchmaterial:Versilon™ 2001
- VE:33 Feet
Frequently Bought Together