Entwickelt für den optimalen Betrieb Ihrer Ismatec-Pumpen.
- Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten stehen zu Verfügung
- Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager—die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden
Um Ihr Ismatec®-Pumpensystem zu vervollständigen, bestellen Sie farbkodierte Drei-Stopp- und Verlängerungsschläuche. Schläuche gibt es in verschiedenen Zusammensetzungen für fast jede Pumpenanwendung.
Drei vormontierte Schlauchstopper sorgen für zwei Abschnitte - wenn ein Schlauchabschnitt ermüdet, ist ein neuer Abschnitt einsatzbereit. Die Anschläge der Drei-Stopp-Schläuche sind entsprechend der Schlauch-ID farblich gekennzeichnet. Verwenden Sie Dreistopp-Schläuche mit allen Ismatec® Minikartuschen-Pumpen und -Pumpenköpfen. Minikartuschen widerstehen Drücken bis zu 22 psi.
Der Schlauch Tygon® Chemical 2001 hat eine klare Beschaffenheit, ist von -108 °F bis 135 °F temperaturbeständig und zeichnet sich durch eine hervorragende chemische Verträglichkeit gegenüber schwachen und mittleren Säuren und Basen, Salzen und Alkohol aus.
Die Gesamtlänge der Tygon Chemical®-Stoppschläuche der Serie 96446 beträgt 16“ (406 mm). Das Vorgängermodell des Stoppschlauchs von Ismatec® war 400 mm lang.
Verlängerungsschläuche können unter „Zubehör“ bestellt werden. Wenn Sie Hilfe bei der Auswahl Ihrer Schlauchzusammensetzung benötigen, kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungsspezialisten.
- Schlauch Innen-Ø:2,79 mm
- Bezeichnung:Pumpenschlauch, 3-Stopp, Tygon® Chemical 2001, 2,79 mm ID; 6/PCK
- Länge:406 mm
- Seq:06
- Environmentally Preferable:
- Modell:96466-48
- Regulatory approvals:ADCF;FDA;DEHP-frei;RoHS
- Tubes per pack:6
- Series:Ähnlich wie SC0812
- Schlauchmaterial:Versilon™ 2001
- VE:6
- Farbcodierte Stopps:Violett/weiß