Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, 2-Stop, Tygon® S3™ E-Food, 2.06 mm ID; 12/PK
Catalog # MFLX96457-42
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Lange Haltbarkeit - Hervorragende Ermüdungsfestigkeit dank seiner Flexibilität!
- Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten stehen zu Verfügung
- Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden
- Ideal zur Verwendung mit Nahrungsmitteln
- Äußerst glatte Bohrung
Erscheinungsbild: Opak
Temperatur: -70 bis 52 °C
Haltbarkeit bei 100 rpm: 1000 Stunden
Die erste einer Reihe von Optionen für Verlängerungen für Schläuche mit zwei Stopps finden Sie weiter unten unter Zubehör Für Informationen zur Zusammensetzung unserer Zwei-Stopp-Schlauchverlängerungen, kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungsspezialisten zur Ihrer persönlichen Unterstützung.
- Schlauch Innen-Ø:2,06 mm
- Bezeichnung:Pumpenschlauch, 2-Stopp, Tygon® S3™ E-Food, 2.06 mm ID; 12/PK
- Länge:406 mm
- Environmentally Preferable:
- Regulatory approvals:3A;ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;NSF-51;RoHS
- Tubes per pack:12
- Schlauchmaterial:Tygon® E-Food (B-44-4X)
- VE:12
- Farbcodierte Stopps:Purple/purple
Frequently Bought Together