Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, Puri-Flex®, 2.79 mm ID; 50 ft
Catalog # MFLX96418-48
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
About this item
Lange Schlauchlebensdauer für Pharma- und Bioprozessanwendungen.
- Die Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit Zubehör für Peristaltikpumpen zu gewährleisten
- Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Rezepturen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
- Schlauch-Innendurchmesser: 2.79 mm
- Konformitätszertifikat wird jeder einzelnen Einheit beim Versand beigelegt
Anwendungen: Allgemeine Laboranwendungen, die hohe Leistung und lange Lebensdauer erfordernMerkmale: Außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität, geringe Gasdurchlässigkeit, glatte Oberfläche, durchscheinendZertifizierungen: FDA-konform (21 CFR 177.2600), erfüllt die Anforderungen der USP-Klasse VI, hergestellt nach GMP-RichtlinienTemperaturbereich: -58 bis 275 °F (-50 bis 135 °C)Sterilisation: Autoklav, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.
- Maximale Durchflussrate:66 ml/min
- Schlauch Außen-Ø:4,49 mm (0.176")
- Schlauch Innen-Ø:2,79 mm (0,11")
- Max. Druck:1,75 bar (25,3 psi)
- Max. temperature:135 °C (275 °F)
- Pump series:C/L
- Bezeichnung:Microbore - Puri-Flex Autoanalyseschläuche, -48, 2,79mm ID, 50 ft.
- Environmentally Preferable:
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):-30 °C (-22 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;FDA;DEHP-frei;phthalatfrei;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Ja
- Sterilisation method EtO:Ja
- Sterilisation method gamma:Ja
- Min. temperature:–50 °C (–58 °F)
- Sterilisation:Autoklav, Ethylenoxid, Gammabestrahlung
- Schlauchmaterial:Puri-Flex®
- VE:50 Feet
- C/L Masterflex Schlauchgröße:48
- Hose barb size:0,11"
Frequently Bought Together