Masterflex® Transfer Tubing, Tygon® 2375, 1/2" ID x 3/4" OD; 50 Ft
Catalog # MFLX95630-20
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
About this item
Lässt keine Ansammlung von Partikeln zu.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
Diese transparenten Schläuche sind ideal für den Einsatz mit hoch aggressiven Chemikalien – Säuren, Basen, Ketone, Salzen und Alkohole. Weichmacherfrei, glattere innere Oberfläche, Hydrophob, minimale Ausgasung, sichere Entsorgung durch Verbrennung und Ungiftigkeit sind seine Merkmale. FDA 51 Standard konform und nach GMP hergestellt. Der Temperaturbereich beträgt -78 bis 54 °C (-108 bis 130 °F). Mit Autoklav, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung sterilisierbar.
- Schlauch Außen-Ø:19,1 mm (0,75")
- Schlauch Innen-Ø:12,8 mm (0,5")
- Wandstärke:3,2 mm
- Max. Druck:1,3 bar (19 psi)
- Max. temperature:54 °C (130 °F)
- Farbe:Transparent
- Bezeichnung:Transferschlauch, Tygon® 2375, 1/2" ID x 3/4“ AD; 50 Ft
- Länge:15,2 m
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Modell:95630-20
- GMP compliant:Yes
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Regulatory approvals:FDA;NSF-51
- Sterilisation method autoclave:No
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Min. temperature:–77 °C (–108 °F)
- Garantie:1 year
- Clarity:Translucent
- Schlauchmaterial:Tygon® 2375 ultra chemical-resistant
- VE:50 Feet
Frequently Bought Together