Masterflex® Transferschlauch, Tygon® 2375, 5/16" ID x 7/16“ AD; 50 Ft
MFLX95630-17
CE certificate
Lässt keine Ansammlung von Partikeln zu.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
Diese transparenten Schläuche sind ideal für den Einsatz mit hoch aggressiven Chemikalien – Säuren, Basen, Ketone, Salzen und Alkohole. Weichmacherfrei, glattere innere Oberfläche, Hydrophob, minimale Ausgasung, sichere Entsorgung durch Verbrennung und Ungiftigkeit sind seine Merkmale. FDA 51 Standard konform und nach GMP hergestellt. Der Temperaturbereich beträgt -78 bis 54 °C (-108 bis 130 °F). Mit Autoklav, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung sterilisierbar.
- Schlauch Außen-Ø:11,1 mm (0,4375")
- Schlauch Innen-Ø:8 mm (0,3125")
- Wandstärke:1,6 mm
- Max. Druck:1,1 bar (16 psi)
- Max. temperature:54 °C (130 °F)
- Farbe:Transparent
- Bezeichnung:Transferschlauch, Tygon® 2375, 5/16" ID x 7/16“ AD; 50 Ft
- Länge:15,2 m
- Seq:13
- Environmentally Preferable:
- Modell:95630-17
- GMP compliant:Ja
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Regulatory approvals:FDA;NSF-51
- Sterilisation method autoclave:Nein
- Sterilisation method EtO:Ja
- Sterilisation method gamma:Ja
- Min. temperature:–77 °C (–108 °F)
- Garantie:1 Jahr
- Working pressure:1,1 bar (16 psi)
- Clarity:Durchscheinend
- Schlauchmaterial:Tygon® 2375 ultra chemical-resistant
- VE:50 Feet
Frequently Bought Together