Masterflex® Transfer Tubing, Tygon® 2375, 3/32" ID x 5/32" OD; 50 Ft
Artikelnr. MFLX95630-12
Lieferant: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Über diesen Artikel
Lässt keine Ansammlung von Partikeln zu.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
Diese transparenten Schläuche sind ideal für den Einsatz mit hoch aggressiven Chemikalien – Säuren, Basen, Ketone, Salzen und Alkohole. Weichmacherfrei, glattere innere Oberfläche, Hydrophob, minimale Ausgasung, sichere Entsorgung durch Verbrennung und Ungiftigkeit sind seine Merkmale. FDA 51 Standard konform und nach GMP hergestellt. Der Temperaturbereich beträgt -78 bis 54 °C (-108 bis 130 °F). Mit Autoklav, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung sterilisierbar.
- Schlauch Außen-Ø:4 mm (0,15625")
- Schlauch Innen-Ø:2,4 mm (0,09375")
- Wandstärke:0,8 mm
- Max. Druck:1,5 bar (22 psi)
- Max. temperature:54 °C (130 °F)
- Farbe:Transparent
- Bezeichnung:Transferschlauch, Tygon® 2375, 3/32" ID x 5/32“ AD; 50 Ft
- Länge:15,2 m
- Seq:11
- Environmentally Preferable:
- Modell:95630-12
- GMP compliant:Yes
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Regulatory approvals:FDA;NSF-51
- Sterilisation method autoclave:No
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Min. temperature:–77 °C (–108 °F)
- Garantie:1 year
- Clarity:Translucent
- Schlauchmaterial:Tygon® 2375 ultra chemical-resistant
- VE:50 Feet
Frequently Bought Together