AuftragsverfolgungKontakt
Masterflex® Single-Use Replacement Pump Heads for Quattroflow Pump Systems | Avantor
Masterflex® Single-Use Replacement Pump Heads for Quattroflow Pump Systems
Disposable Pump Chamber, PP machined for ABS and stainless steel single-use Quattroflow pump systems
Artikelnr. MFLX76000-00
Masterflex® Single-Use Replacement Pump Heads for Quattroflow Pump Systems
Artikelnr. MFLX76000-00
Masterflex® Single-Use Replacement Pump Heads for Quattroflow Pump Systems
Masterflex® Single-Use Replacement Pump Heads for Quattroflow Pump Systems
Disposable Pump Chamber, PP machined for ABS and stainless steel single-use Quattroflow pump systems
Preis
1 230,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Halten Sie Ihr Quattroflow™-Pumpensystem mit diesen hochwertigen Ersatzpumpenköpfen am Laufen.
  • Keine Gleitringdichtung oder rotierende Teile, die ausfallen können—nur die Membran und das Gehäuse kommen mit der Flüssigkeit in Kontakt
  • Einweg-Pumpenköpfe sind mit einer Einwegkammer aus Polypropylen ausgestattet
  • Wiederverwendbare Pumpenköpfe werden aus langlebigem Edelstahl 316L gefertigt
Mit diesen qualitativ hochwertigen Ersatzpumpenköpfen arbeitet Ihr Quattroflow Pumpensystem stets einwandfrei. Zusätzlich erlaubt die quartäre Membrankonstruktion risikofreie Trockenläufe, eigenständiges Anpumpen und ein hohes Untersetzungsverhältnis Diese Pumpenköpfe können sicher und zuverlässig Plasmaprodukte, Proteine, monoklonale Antikörper, Impfstoffe und mehr pumpen.
Bestellen Sie das Masterflex® Einweg-Quattroflow™-Pumpensystem separat
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Disposable Pump Chamber, PP machined for ABS and stainless steel single-use Quattroflow pump systems
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    MFLX76000-00
  • Steckdosenanschluss:
    1⁄4" Tri-Clamp
  • Inlet connection:
    1⁄4" Tri-Clamp
  • Garantie:
    Shelf life
  • Medienberührte Materialien:
    PP (housing, valve plate), TPE (diaphragm), EPDM (valves, O-rings)
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Electrical plug type
    Maximale Durchflussrate
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MFLX74000-49
    Quattroflow™ Mehrzweck-Pumpensystem, 3 L/min, Edelstahl, mit EtherNet/IP™; 115/230 VAC
    Kein Stecker
    3 L/min
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 12 040,00 €