About this item
Die Vorteile von PTFE und 316L Edelstahl in einer Dichtung!
- Ideal für SIP- und WFI-Anwendungen
- Kein kalter Fluss oder Kriechen
- Geringe extrahierbare und auslaugbare Stoffe
Die Tuf-Steel-Dichtung kombiniert die hervorragende chemische Beständigkeit eines Fluorpolymers mit der robusten Haltbarkeit von Edelstahl. Diese Dichtung besteht aus einer einzigartigen Mischung aus PTFE und passiviertem 316L-Edelstahl, eliminiert die Gefahr von Rillen und sorgt für eine auslaufsichere Abdichtung. Es enthält keine Pigmente und hat einen Innendurchmesser in pharmazeutischer Qualität. Sie sind nahezu dampfundurchlässig und eignen sich hervorragend für Steam-in-Place- (SIP) und Water-for-Injection-Anwendungen (WFI). Gut geeignet für Heißölleitungen und Lebensmittelleitungen in Herden/Prozessoren. Nicht für Dauer- oder Vollvakuumbetrieb empfohlen. Dieses Material verfügt über eine USP-Klasse-VI-Zertifizierung und erfüllt die Hygienestandards USDA und 3A. Verwendbar von -20 bis 500 ºF (-29 bis 260 ºC).
- Sanitary clamp size (Port 1):3/4"
- Connection type:Hygiene
- Bezeichnung:Hygiene Dichtungen, 1/2"-Tri-Clamp; 10/PCK
- Environmentally Preferable:
- VE:10
- Fitting material:Tuf-Steel®
- Sanitary gasket size:1/2"
- Garantie:1 Jahr