Masterflex® Smart Gasket® Sanitary Sampling Gasket, Viton, 2 Port, 1-1/2" Tri-Clamp; 1/EA
Catalog # MFLX30543-14
Supplier: Avantor Fluid Handling
Specifications
See all product configurations- Catalog No:
- MFLX30543-14
- MFLX30544-06
- MFLX30544-05
- MFLX30543-08
- MFLX30543-13
- MFLX30543-05
- MFLX30543-16
- MFLX30544-00
- MFLX30544-04
- MFLX30543-18
- MFLX30542-10
- MFLX30542-09
- MFLX30542-18
- MFLX30542-17
- MFLX30542-00
- MFLX30543-00
- MFLX30543-04
- MFLX30542-02
- MFLX30542-16
- MFLX30542-01
- MFLX30544-14
- MFLX30543-12
- MFLX30542-04
- MFLX30542-05
- MFLX30542-08
- MFLX30542-06
- MFLX30542-14
- MFLX30542-12
- MFLX30542-13
- MFLX30545-13
- MFLX30545-12
- MFLX30544-12
- MFLX30545-16
- MFLX30544-16
- MFLX30545-14
- Connection type:
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- No. of ports:
- 2
- 3
- 3
- 2
- 2
- 2
- 2
- 3
- 3
- 2
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 2
- 2
- 1
- 1
- 1
- 3
- 2
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 4
- 4
- 3
- 4
- 3
- 4
- Garantie:
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- Currently Viewing
Specifications
About this item
Mit Smart Gasket können Sie Proben aus einer Sanitärleitung entnehmen oder Messwerte ablesen.
- Messen Sie die Temperatur, entnehmen Sie eine Probe oder dosieren Sie Chemikalien in Ihre Prozessleitung.
- Installation zwischen zwei Sanitäranschlüssen.
Smart Gasket wird als Standard-Sanitärdichtung mit Standard-Tri-Clamp®-Anschlüssen verwendet. Die Dichtungen haben geformte Öffnungen, die es ermöglichen, entweder ein Thermoelement oder Probenahmerohre in die Leitung einzuführen. Bestellen Sie die entsprechende Smart Gasket-Klemme separat.
- Sanitary clamp size (Port 1):1-1/2"
- Connection type:Hygiene
- Bezeichnung:Dichtung zur Hygienischen Probenahme, Viton, 2 Port, 1-1/2" Tri-Clamp; JE 1
- Seq:35
- Environmentally Preferable:
- VE:1
- Fitting material:Viton®
- Sanitary gasket size:1-1/2"
- No. of ports:2
- Garantie:1 year
Frequently Bought Together