Masterflex® L/S® Präzisions-Pumpenschlauch, Tygon® E-Lab, L/S 14; 50 ft
Catalog # MFLX06509-14
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
About this item
Für generelle Transportanwendungen geeignet.
- Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
- Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
- Einzigartige Verpackungsoptionen wie Pakete, Kisten und Spulen für kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
Anwendungen: Generelle Laborverwendung
Merkmale: Ungiftig, alterungsbeständig, nicht oxidierend, einfache Durchflussüberwachung, transparent
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.
- Maximale Durchflussrate:130 ml/min
- Schlauch Innen-Ø:1,60 mm (0,063")
- Max. Druck:2,7 bar (40 psi)
- Max. temperature:74 °C (165 °F)
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:Tygon E-Lab (E-3603) Pumpenschlauch, L/S 14, 50 ft.
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Modell:06509-14
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Max. temperature (dynamic):40 °C (104 °F)
- Min. temperature (dynamic):0 °C (32 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;EU Food 10/2011;FDA;DEHP-frei;phthalatfrei;NSF-51;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Ja
- Sterilisation method EtO:Ja
- Sterilisation method gamma:Nein
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperature:–46 °C (–51 °F)
- Max. vacuum:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisation:Autoklav, Ethylenoxid
- Garantie:1 Jahr
- Schlauchmaterial:Tygon® E-Lab (E-3603)
- VE:50 Feet
- Hose barb size:0,0625"
- L/S Masterflex tubing size:14
Frequently Bought Together