Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, Tygon® LMT-55, 9.5 mm ID x 15.9 mm OD; 50 Ft
Artikelnr. MFLX06507-39
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Außergewöhnliche Haltbarkeit mit langer Lebensdauer.
- Kristallklar und flexibel und gleichzeitig langlebig und bruchfest
Anwendungen: Allgemeine Laborzwecke, Nahrung und Getränke, Biopharmazie, analytische Instrumente
Sterilisation per Autoklav oder Ethylenoxidgas.
- Schlauch Außen-Ø:16 mm (0.625")
- Schlauch Innen-Ø:9,5 mm (0,375")
- Wandstärke:3,2 mm
- Max. Druck:2 bar (30 psi)
- Max. temperature:74 °C (165 °F)
- Farbe:Transparent
- Bezeichnung:Pumpenschlauch, Tygon® LMT-55, 9,5 mm ID x 15,9 mm AD; 50 Ft
- Länge:15,24 m
- Seq:07
- Environmentally Preferable:
- Modell:06507-39
- Length per pack:15,24 m (50 ft.)
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:No
- Min. temperature:–46 °C (–51 °F)
- Max. vacuum:760 mm Hg (29,9" Hg)
- Working pressure:2 bar (30 psi)
- Clarity:Translucent
- Schlauchmaterial:Tygon® LMT-55
- VE:50 Feet
Frequently Bought Together