Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, Tygon® LMT-55, 6.4 mm ID x 9.5 mm OD; 50 Ft
Artikelnr. MFLX06507-11
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Außergewöhnliche Haltbarkeit mit langer Lebensdauer.
- Kristallklar und flexibel und gleichzeitig langlebig und bruchfest
Anwendungen: Allgemeine Laborzwecke, Nahrung und Getränke, Biopharmazie, analytische Instrumente
Sterilisation per Autoklav oder Ethylenoxidgas.
- Schlauch Außen-Ø:9,6 mm (0.375")
- Schlauch Innen-Ø:6,4 mm (0,25")
- Wandstärke:1,6 mm
- Max. Druck:1,7 bar (25 psi)
- Max. temperature:74 °C (165 °F)
- Farbe:Transparent
- Bezeichnung:Pumpenschlauch, Tygon® LMT-55, 6,4 mm ID x 9,5 mm AD; 50 Ft
- Länge:15,24 m
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Modell:06507-11
- Length per pack:15,24 m (50 ft.)
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:No
- Min. temperature:–46 °C (–51 °F)
- Max. vacuum:508 mm Hg (20" Hg)
- Working pressure:1,7 bar (25 psi)
- Clarity:Translucent
- Schlauchmaterial:Tygon® LMT-55
- VE:50 Feet
Frequently Bought Together