Masterflex® L/S® Precision Pump Tubing, Versilon™ 2001 Tubing, L/S 16; 50 ft
Artikelnr. MFLX06475-16
Lieferant: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Über diesen Artikel
Kompatibel zu aggressiven Chemikalien.
- Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
- Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
- Einzigartige Verpackungsoptionen wie Pakete, Kisten und Spulen für kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Schlauchgröße: L/S 16
Anwendungen: Chemikalien, Nahrungsmittel, Getränke und Pharmazie
Merkmale: Ausgezeichnete chemische Beständigkeit, geringe Extrahierbarkeit, geringe Gasdurchlässigkeit, weichmacherfrei, lichtdurchlässig
HINWEIS: Tygon® Pumpenschläuche für Chemikalien werden nur für die Verwendung in Easy-Load® und Easy-Load® II Pumpenköpfen empfohlen.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.
- Maximale Durchflussrate:480 ml/min
- Schlauch Innen-Ø:3,10 mm (0,122")
- Max. Druck:2,7 bar (40 psi)
- Max. temperature:57 °C (135 °F)
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:L/S® Präzisions-Pumpenschlauch Versilon™ 2001 Röhrchen, L/S 16; 50 ft
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Modell:06475-16
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Max. temperature (dynamic):40 °C (104 °F)
- Min. temperature (dynamic):0 °C (32 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperature:–77 °C (–108 °F)
- Max. vacuum:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisation:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Garantie:Out of box
- Schlauchmaterial:Versilon™ 2001
- VE:50 Feet
- Hose barb size:0,125"
- L/S Masterflex tubing size:16
Frequently Bought Together