ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transferschlauch, Tygon® E-Lab (E-3603), 1" ID x 1-3/8" AD; 50 Ft
Artikelnr. MFLX06407-07
undefined
Masterflex® Transferschlauch, Tygon® E-Lab (E-3603), 1" ID x 1-3/8" AD; 50 Ft
Artikelnr. MFLX06407-07
Über diesen Artikel
Langlebiger Schlauch, ideal für allgemeine Anwendungen.
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
Zusammensetzung: Tygon® E-3603
Anwendungen: Generelle Laborverwendung.
Eigenschaften: Langlebig, altert und oxidiert nicht, passt sich eng an Glas und Metall an, lässt sich in kleinen Radien biegen, ungiftig. Transparent.
Zertifizierungen: FDA-konform. Hergestellt gemäß GMP.
Temperaturbereich: -58 bis 165°F (–50 bis 74°C)
Sterilisation: Ethylenoxid oder Autoklav für 30 min bei 250 °F (121 °C), 15 psi. Nach dem Autoklavieren 2 bis 2-1/2 Stunden lang bei nicht mehr als 150 °F (66 °C) trocknen.
  • Schlauch Außen-Ø:
    35 mm (1.375")
  • Schlauch Innen-Ø:
    25,4 mm (1")
  • Wandstärke:
    4,8 mm
  • Max. Druck:
    1,3 bar (19 psi)
  • Max. temperature:
    74 °C (165 °F)
  • Farbe:
    Transparent
  • Bezeichnung:
    Transferschlauch, Tygon® E-Lab (E-3603), 1" ID x 1-3/8" AD; 50 Ft
  • Länge:
    15,2 m
  • Seq:
    06
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    06407-07
  • GMP compliant:
    Ja
  • Length per pack:
    15,2 m (50 ft.)
  • Regulatory approvals:
    ADCF;FDA;DEHP-frei; NSF-51;USP
  • Sterilisation method autoclave:
    Ja
  • Sterilisation method EtO:
    Ja
  • Sterilisation method gamma:
    Nein
  • Min. temperature:
    –46 °C (–51 °F)
  • Garantie:
    1 Jahr
  • Working pressure:
    1,3 bar (19 psi)
  • Clarity:
    Durchscheinend
  • Schlauchmaterial:
    Tygon® E-Lab (E-3603)
  • VE:
    50 Feet
Frequently Bought Together