Masterflex® L/S® High-Performance Precision Pump Tubing, Versilon™ A-60-G, L/S 36; 50 ft
Artikelnr. MFLX06404-36
Lieferant: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Über diesen Artikel
Gut geeignet für Vakuum-/Druckanwendungen.
- Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
- Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
- Einzigartige Verpackungsoptionen wie Pakete, Kisten und Spulen für kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Schlauchgröße: L/S 36
Anwendungen: Für Anwendungen, die eine hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien, Hitze, Ozon und ultraviolettes Licht (UV) erfordern
Merkmale: Nicht leitfähig, heißsiegelfähig, alterungsbeständig, nicht oxidierend, mit hervorragender Säure- und Alkalibeständigkeit, opak schwarz
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.
- Maximale Durchflussrate:3400 ml/min
- Schlauch Innen-Ø:9,70 mm (0,382")
- Max. Druck:1,4 bar (20 psi)
- Max. temperature:132 °C (270 °F)
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:Tygon Schlauch A-60-G, L/S 36, 50 ft.
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Modell:06404-36
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):-20 °C (-4 °F)
- Regulatory approvals:DEHP-frei; phthalatfrei, NSF-51;RoHS
- Sterilisation method autoclave:Ja
- Sterilisation method EtO:Ja
- Sterilisation method gamma:Ja
- Suction lift H₂O:8,3 m (27 ft.)
- Min. temperature:–51 °C (–60 °F)
- Max. vacuum:610 mm Hg (24" Hg)
- Sterilisation:Autoklav, Ethylenoxid, Gammabestrahlung
- Schlauchmaterial:Versilon™ A-60-G
- VE:50 Feet
- Hose barb size:0,375"
- L/S Masterflex tubing size:36
Frequently Bought Together