Masterflex® L/S® Precision Pump Tubing, Tygon® A-60-F, L/S 25; 50 ft
Artikelnr. MFLX06402-25
Lieferant: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Über diesen Artikel
Ähnlich wie Norprene®, aber mit FDA-Zulassung.
- Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
- Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
- Einzigartige Verpackungsoptionen wie Pakete, Kisten und Spulen für kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
Anwendungen: Ideal für die Lebensmittel-, Milchprodukte- und Getränkeindustrien
Merkmale: Beständig gegen Hitze, Ozon und UV-Licht, alterungsbeständig, nicht oxidierend, hervorragende Säure- und Laugenbeständigkeit, opak-beige
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.
- Maximale Durchflussrate:1000 ml/min
- Schlauch Innen-Ø:4,80 mm (0,189")
- Max. Druck:1,38 bar (20 psi)
- Max. temperature:132 °C (270 °F)
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:Präzisions-Pumpenschlauch, Norprene® Food A-60-F, L/S 25; 50 ft
- Seq:06
- Environmentally Preferable:
- Modell:06402-25
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–20 °C (–4 °F)
- Regulatory approvals:FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;NSF-51;RoHS
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperature:–51 °C (–60 °F)
- Max. vacuum:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisation:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Schlauchmaterial:Tygon® A-60-F
- VE:50 Feet
- Hose barb size:0,1875"
- L/S Masterflex tubing size:25
Frequently Bought Together