Masterflex® L/S® Precision Pump Tubing, Tygon® A-70-F, L/S 18; 50 ft
Artikelnr. MFLX06402-18
Lieferant: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Über diesen Artikel
Ähnlich wie Norprene®, aber mit FDA-Zulassung.
- Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
- Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
- Einzigartige Verpackungsoptionen wie Pakete, Kisten und Spulen für kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Schlauchgröße: L/S 18
Anwendungen: Ideal für die Lebensmittel-, Milchprodukte- und Getränkeindustrien
Merkmale: Beständig gegen Hitze, Ozon und UV-Licht, alterungsbeständig, nicht oxidierend, hervorragende Säure- und Laugenbeständigkeit, opak-beige
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.
- Maximale Durchflussrate:2300 ml/min
- Schlauch Innen-Ø:7,90 mm (0,311")
- Max. Druck:1 bar (15 psi)
- Max. temperature:132 °C (270 °F)
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:Precision Pump Tubing, Tygon® (formerly Norprene®) A-70-F, L/S 18; 50 ft
- Seq:05
- Environmentally Preferable:
- Modell:06402-18
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–20 °C (–4 °F)
- Regulatory approvals:FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;NSF-51;RoHS
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:6,7 m (22 ft.)
- Min. temperature:–51 °C (–60 °F)
- Max. vacuum:510 mm Hg (20" Hg)
- Sterilisation:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Garantie:1 year
- Schlauchmaterial:Tygon® A-70-F
- VE:50 Feet
- Hose barb size:0,375"
- L/S Masterflex tubing size:18
Frequently Bought Together