Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, Tygon® LMT-55, 1.14 mm ID; 33 ft
Artikelnr. MFLX05502-30
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Kristallklar und flexibel und gleichzeitig langlebig und bruchfest.
- Die Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit Zubehör für Peristaltikpumpen zu gewährleisten
- Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Rezepturen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
- Schlauch-Innendurchmesser: 1,14 mm
Entwickelt für den optimalen Betrieb Ihrer Ismatec-Pumpen. Anwendungen: Labor, Nahrung und Getränke, Biopharmazie, analytische Instrumente
Sterilisation per Autoklav oder Ethylenoxidgas.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.
- Maximale Durchflussrate:17,1 ml/min
- Schlauch Außen-Ø:2,84 mm (0.111")
- Schlauch Innen-Ø:1,14 mm (0,045")
- Max. Druck:1,75 bar (25,3 psi)
- Max. temperature:74 °C (165 °F)
- Pump series:Ismatec®
- Bezeichnung:Pumpenschlauch, Tygon® LMT-55, 1.14 mm ID; 33 ft
- Environmentally Preferable:
- Length per pack:10 m (33 ft.)
- Max. temperature (dynamic):40 °C (104 °F)
- Min. temperature (dynamic):0 °C (32 °F)
- Regulatory approvals:EU Food 10/2011;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:No
- Min. temperature:–46 °C (–51 °F)
- Sterilisation:Autoclave, Ethylene Oxide
- Schlauchmaterial:Tygon® LMT-55
- VE:33 Feet
- Hose barb size:0,045"
- Ismatec Masterflex tubing size:30
Frequently Bought Together