ContactUsLinkComponent
Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, FDA-konform Viton®, 1,65 mm ID; 50 ft
Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, FDA-konform Viton®, 1,65 mm ID; 50 ft
Catalog # MFLX97632-38
undefined
Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, FDA-konform Viton®, 1,65 mm ID; 50 ft
Catalog # MFLX97632-38
About this item
Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit.
  • Die Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit Zubehör für Peristaltikpumpen zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Rezepturen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
Viton®-Schläuche besitzen eine ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit, speziell gegenüber Säuren und Basen, was diese zu einer ausgezeichneten Wahl für anspruchsvolle Anwendungen, wie Säuren- und Lösungsmitteltransfers macht. Sie funktionieren in einem Temperaturbereich von 8 - 400 °F. Dies macht sie zu einer idealen Lösung für Arbeiten bei hohen Temperaturen. Viton-Schläuche sind opak-schwarz. Unser Viton ist FDA-konform (21 CFR 177.2600) und wird nach GMP-Vorgaben hergestellt. Sie werden nicht für die Sterilisation empfohlen. Speziell für die Verwendung mit farbkodierten Viton Stoppschläuchen geeignet. Viton Microboreschläuche für Laborequipment und andere Microboreschläuche können online bestellt werden. Klicken Sie auf einen Microboreschlauch um alle Modelle angezeigt zu bekommen. Die Gesamtlänge der Viton® 97632-Stoppschläuche beträgt 50 Fuß (15 m). Das Vorgängermodell der Ismatec Verlängerungsschläuche war 10 m lang.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.
  • Schlauch Außen-Ø:
    3,35 mm (0.131")
  • Schlauch Innen-Ø:
    1,65 mm (0,065")
  • Max. Druck:
    1,75 bar (25,3 psi)
  • Max. temperature:
    205 °C (400 °F)
  • Pump series:
    C/L
  • Bezeichnung:
    Pumpenschlauch, FDA-konform Viton®, 1,65 mm ID; 50 ft
  • Environmentally Preferable:
  • Length per pack:
    15,2 m (50 ft.)
  • Max. temperature (dynamic):
    150 °C (302 °F)
  • Min. temperature (dynamic):
    0 °C (32 °F)
  • Regulatory approvals:
    ADCF;FDA
  • Sterilisation method autoclave:
    Nein
  • Sterilisation method EtO:
    Nein
  • Sterilisation method gamma:
    Nein
  • Min. temperature:
    –32 °C (–25 °F)
  • Sterilisation:
    Sterilisation wird nicht empfohlen
  • Schlauchmaterial:
    Viton® FDA-compliant
  • VE:
    50 Feet
  • C/L Masterflex Schlauchgröße:
    38
  • Hose barb size:
    0,065"
Frequently Bought Together