Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, Tygon® S3™ E-LFL, 0.76 mm ID; 100 ft
Artikelnr. MFLX06449-24
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Die längste Lebensdauer aller Tygon®-Formulierungen.
- Die Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit Zubehör für Peristaltikpumpen zu gewährleisten
- Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Rezepturen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
- Schlauch-Innendurchmesser: 0,76 mm
Anwendungen: Generelle LaborverwendungMerkmale: Langlebig, altert und oxidiert nicht, passt sich eng an Glas und Metall an, lässt sich in kleinen Radien biegen, ungiftig, transparent
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.
- Schlauch Außen-Ø:2,46 mm (0.096")
- Schlauch Innen-Ø:0,76 mm (0,03")
- Max. Druck:1,75 bar (25,3 psi)
- Max. temperature:74 °C (165 °F)
- Pump series:C/L
- Bezeichnung:Tygon E-LFL Verlängerungsschlauch, 0,76mm ID, 100ft/Pk
- Environmentally Preferable:
- Length per pack:30,4 m (100 ft.)
- Max. temperature (dynamic):40 °C (104 °F)
- Min. temperature (dynamic):0 °C (32 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;EU-Food 10/2011;Europäisches Arzneibuch;FDA;DEHP-frei;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Ja
- Sterilisation method EtO:Ja
- Sterilisation method gamma:Nein
- Min. temperature:–46 °C (–51 °F)
- Sterilisation:Autoklav, Ethylenoxid
- Schlauchmaterial:Tygon® S3™ E-LFL
- VE:100 Feet
- C/L Masterflex Schlauchgröße:24
- Hose barb size:0,03"
Frequently Bought Together