Specifications
See all product configurations- Catalog No:
- MFLX40726-43
- MFLX30614-67
- MFLX30614-71
- MFLX40726-44
- MFLX30614-59
- MFLX40726-41
- MFLX30614-63
- MFLX40726-42
- MFLX40726-47
- MFLX40726-48
- MFLX40726-45
- MFLX40727-47
- MFLX40726-46
- MFLX40617-87
- MFLX40617-80
- MFLX40617-76
- MFLX40617-79
- MFLX40617-77
- MFLX30614-51
- MFLX30614-55
- MFLX30614-43
- MFLX30614-47
- MFLX40727-44
- MFLX40727-45
- MFLX40727-42
- MFLX40727-43
- MFLX40727-46
- MFLX40726-50
- MFLX41526-28
- MFLX40727-41
- MFLX41526-39
- MFLX40726-49
- Modell:
- 40726-43
- 30614-67
- 30614-71
- 40726-44
- 30614-59
- 40726-41
- 30614-63
- 40726-42
- 40726-47
- 40726-48
- 40726-45
- 40727-47
- 40726-46
- 30614-51
- 30614-55
- 30614-43
- 30614-47
- 40727-44
- 40727-45
- 40727-42
- 40727-43
- 40727-46
- 40726-50
- 41526-28
- 40727-41
- 41526-39
- 40726-49
- Sterilisation:
- Gamma Irradiation, Autoclave, and EtO
- Gamma Irradiation, Autoclave, and EtO
- Gamma Irradiation, Autoclave, and EtO
- Gamma Irradiation, Autoclave, and EtO
- Gamma Irradiation, Autoclave, and EtO
- Gamma Irradiation, Autoclave, and EtO
- Gamma Irradiation, Autoclave, and EtO
- Gamma Irradiation, Autoclave, and EtO
- Gamma Irradiation, Autoclave, and EtO
- Gamma Irradiation, Autoclave, and EtO
- Gamma Irradiation, Autoclave, and EtO
- Gamma Irradiation, Autoclave, and EtO
- Gamma Irradiation, Autoclave, and EtO
- Gamma Irradiation, Autoclave, and EtO
- Gamma Irradiation, Autoclave, and EtO
- Gamma Irradiation, Autoclave, and EtO
- Gamma Irradiation, Autoclave, and EtO
- Gamma Irradiation, Autoclave, and EtO
- Gamma Irradiation, Autoclave, and EtO
- Gamma Irradiation, Autoclave, and EtO
- Gamma Irradiation, Autoclave, and EtO
- Gamma Irradiation, Autoclave, and EtO
- Gamma Irradiation, Autoclave, and EtO
- Gamma Irradiation, Autoclave, and EtO
- Gamma Irradiation, Autoclave, and EtO
- Gamma Irradiation, Autoclave, and EtO
- Gamma Irradiation, Autoclave, and EtO
- Garantie:
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- Shelf life
- Shelf life
- Shelf life
- Shelf life
- Shelf life
- 1 year
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- Currently Viewing
Specifications
About this item
Es werden keine Werkzeuge zum Zusammenbau benötigt.
- Neu verpackt in einer ISO 9001-Anlage in einem Reinraum der ISO-Klasse 7
- Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
- Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden*
- Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende chemische Verträglichkeit
- Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Entwickelt für eine schnelle und einfache Montage mit flexiblen Schläuchen
- Verbindungstyp: 1/8" ID; 10/PK
Kombinieren Sie diese einfachen, kostengünstigen Verschraubungen mit flexiblen Schläuchen für den Einsatz in Ihren Niederdruckanwendungen.
Ideal für Anwendungen wie Pharmazie, Labor, Industrie/Produktion, Wasserprobenahme, Lebensmittelverarbeitung.
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 1):⅛"
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 2):⅛"
- Verbindungstyp:Schlauchnippelanschluss
- Flow pattern:J
- Bezeichnung:Anschluss, Polypropylen, Y-Stück, Schlauchnippelanschlüsse, ¹/₈" I-Ø; 10 Packung
- Seq:29
- Environmentally Preferable:
- Modell:40726-43
- Sterilisation:Gamma Irradiation, Autoclave, and EtO
- Garantie:3 Months
- VE:10
- Barb size/tubing int.Ø (port 3):⅛"
- Fitting material:Polypropylene
Frequently Bought Together