ContactUsLinkComponent
  • Modell:
  • 40726-41
  • 30614-67
  • 40726-43
  • 30614-71
  • 40726-44
  • 30614-59
  • 30614-63
  • 40726-42
  • 40726-47
  • 40726-48
  • 40726-45
  • 40727-47
  • 40726-46
  • 30614-51
  • 30614-55
  • 30614-43
  • 30614-47
  • 40727-44
  • 40727-45
  • 40727-42
  • 40727-43
  • 40727-46
  • 40726-50
  • 41526-28
  • 40727-41
  • 41526-39
  • 40726-49
  • Sterilisation:
  • Gamma Irradiation, Autoclave, and EtO
  • Gamma Irradiation, Autoclave, and EtO
  • Gamma Irradiation, Autoclave, and EtO
  • Gamma Irradiation, Autoclave, and EtO
  • Gamma Irradiation, Autoclave, and EtO
  • Gamma Irradiation, Autoclave, and EtO
  • Gamma Irradiation, Autoclave, and EtO
  • Gamma Irradiation, Autoclave, and EtO
  • Gamma Irradiation, Autoclave, and EtO
  • Gamma Irradiation, Autoclave, and EtO
  • Gamma Irradiation, Autoclave, and EtO
  • Gamma Irradiation, Autoclave, and EtO
  • Gamma Irradiation, Autoclave, and EtO
  • Gamma Irradiation, Autoclave, and EtO
  • Gamma Irradiation, Autoclave, and EtO
  • Gamma Irradiation, Autoclave, and EtO
  • Gamma Irradiation, Autoclave, and EtO
  • Gamma Irradiation, Autoclave, and EtO
  • Gamma Irradiation, Autoclave, and EtO
  • Gamma Irradiation, Autoclave, and EtO
  • Gamma Irradiation, Autoclave, and EtO
  • Gamma Irradiation, Autoclave, and EtO
  • Gamma Irradiation, Autoclave, and EtO
  • Gamma Irradiation, Autoclave, and EtO
  • Gamma Irradiation, Autoclave, and EtO
  • Gamma Irradiation, Autoclave, and EtO
  • Gamma Irradiation, Autoclave, and EtO
  • Garantie:
  • 3 Months
  • 3 Months
  • 3 Months
  • 3 Months
  • 3 Months
  • 3 Months
  • 3 Months
  • 3 Months
  • 3 Months
  • Shelf life
  • Shelf life
  • Shelf life
  • Shelf life
  • Shelf life
  • 1 year
  • 3 Months
  • 3 Months
  • 3 Months
  • 3 Months
  • 3 Months
  • 3 Months
  • Derzeitige Ansicht
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Es werden keine Werkzeuge zum Zusammenbau benötigt.
  • Neu verpackt in einer ISO 9001-Anlage in einem Reinraum der ISO-Klasse 7
  • Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden*
  • Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende chemische Verträglichkeit
  • Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • Entwickelt für eine schnelle und einfache Montage mit flexiblen Schläuchen
  • Verbindungstyp: 1/16" ID; 10/PK
Kombinieren Sie diese einfachen, kostengünstigen Verschraubungen mit flexiblen Schläuchen für den Einsatz in Ihren Niederdruckanwendungen.
Ideal für Anwendungen wie Pharmazie, Labor, Industrie/Produktion, Wasserprobenahme, Lebensmittelverarbeitung.
  • Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 1):
    ¹⁄₁₆"
  • Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 2):
    ¹⁄₁₆"
  • Verbindungstyp:
    Schlauchnippelanschluss
  • Flow pattern:
    J
  • Bezeichnung:
    Anschluss, Polypropylen, Y-Stück, Schlauchnippelanschluss, ¹/₁₆" I-Ø; 10 Packung
  • Seq:
    27
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    40726-41
  • Sterilisation:
    Gamma Irradiation, Autoclave, and EtO
  • Garantie:
    3 Months
  • VE:
    10
  • Barb size/tubing int.Ø (port 3):
    ¹⁄₁₆"
  • Fitting material:
    Polypropylene
Frequently Bought Together