Masterflex® Fitting, Polypropylene, Straight, Hose Barb Union, 1" ID; 50/PK
Artikelnr. MFLX40640-06
Lieferant: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Spezifikationen
Alle Produktkonfigurationen anzeigen- Catalog No:
- MFLX40640-06
- MFLX40610-06
- MFLX31407-00
- MFLX40610-04
- MFLX40640-03
- MFLX40610-05
- MFLX30612-51
- MFLX50626-46
- MFLX50626-49
- MFLX06365-22
- MFLX06365-33
- MFLX06365-11
- MFLX40610-03
- MFLX31407-02
- MFLX40625-91
- MFLX40610-00
- MFLX40640-02
- MFLX40612-43
- MFLX40610-01
- MFLX50622-49
- MFLX30612-75
- MFLX40610-02
- MFLX40640-00
- MFLX40640-05
- MFLX06288-50
- MFLX40640-01
- MFLX51518-05
- MFLX50622-46
- MFLX30612-55
- MFLX30612-67
- MFLX30612-71
- MFLX30612-59
- MFLX40622-52
- MFLX30612-63
- MFLX40622-57
- Modell:
- 40640-06
- 40610-06
- 31407-00
- 40610-04
- 40640-03
- 40610-05
- 30612-51
- 50626-46
- 50626-49
- 06365-22
- 06365-33
- 06365-11
- 40610-03
- 31407-02
- 40625-91
- 40610-00
- 40640-02
- 40612-43
- 40610-01
- 50622-49
- 30612-75
- 40610-02
- 40640-00
- 40640-05
- 06288-50
- 40640-01
- 51518-05
- 50622-46
- 30612-55
- 30612-67
- 30612-71
- 30612-59
- 40622-52
- 30612-63
- 40622-57
- Orifice dimensions:
- 0,78125"
- 19,84 mm (0,78125")
- 27,78 mm (1,09375")
- 12,7 mm (0,5")
- 0,34375"
- 14,29 mm (0,5625")
- 1,588 mm (0,0625")
- 1,588 mm (0,0625")
- 0,7925 mm (0,03125")
- 8,73 mm (0,34375")
- 45,242 mm (1,78125")
- 3,175 mm (0,125")
- 0,25"
- 4,763 mm (0,1875")
- 6,35 mm (0,25")
- 0,125"
- 0,5625"
- 8 mm (0,3125")
- 0,1875"
- Sterilisation:
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Ethylene Oxide (ETO) or Autoclave
- Ethylene Oxide (ETO) or Gamma
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene Oxide (ETO) or Autoclave
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene Oxide (ETO) or Gamma
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Autoclave only
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene Oxide (ETO)
- Ethylene Oxide (ETO) or Gamma
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Garantie:
- Out of box
- Out of box
- 1 year
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- 1 year
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- 1 year
- Out of box
- Derzeitige Ansicht
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeuge.
- Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
- Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden*
- Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende chemische Verträglichkeit
- Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager – die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
- Chemikalienbeständig
- Verbindungstyp: 1" ID
Diese wirtschaftlichen, geraden Anschlussstücke mit Schlaucholiven verbinden Flüssigkeitswege einfach und ohne den Einsatz von Werkzeugen. Schieben Sie einfach Ihren flexiblen Schlauch oder Schlauch auf den Nippel, um eine sichere Abdichtung zu gewährleisten.
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 1):1"
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 2):1"
- Verbindungstyp:Schlauchnippelanschluss
- Flow pattern:Gerade
- Bezeichnung:Fitting, Polypropylen, Gerade, Schlauchnippelanschluss, 1" ID; 50/PCK
- Seq:51
- Environmentally Preferable:
- Modell:40640-06
- Orifice dimensions:0,78125"
- Sterilisation:Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Garantie:Out of box
- VE:50
- Fitting material:Polypropylene
Frequently Bought Together