Masterflex® Fitting, Natural Polypropylene, Tee, Hose Barb to Threaded Adapter, 3/4" ID x 3/4" ID x 1/2" NPT(M); 10/PK
Artikelnr. MFLX40610-83
Lieferant: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Über diesen Artikel
Schnelle und einfache Montage.
- Ideal für allgemeine und einmalige Anwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
- Bestimmen Sie, welcher Verbindungstyp für Ihre Anwendung benötigt wird, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwendungsunterstützung wenden*
- Weltmarktführer im Sortiment bzgl. Materialien mit umfassendster chemischer Kompatibilität
- Individuelle Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Behördliche Zulassungen passend zu Ihrer individuellen Anwendung
- Immer auf Lager – die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
- Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
Mit diesen T-Stücken können Sie Ihre flexiblen Schlauchleitungen an festere Gewindeleitungen anschließen. Wählen Sie die Größe und Material, die zu Ihren Anforderungen passen.
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 2):¾"
- Verbindungstyp:Schlauchnippel x NPT(M)
- Flow pattern:T
- Bezeichnung:Fitting, Natürliches Polypropylen, T-Stück, Adapter Schlauchnippel auf Gewinde, 3/4" ID x 3/4" ID x 1/2" NPT(M); 10/Pck
- Seq:10
- Environmentally Preferable:
- Modell:40610-83
- Orifice dimensions:0,5625"
- Sterilisation:Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Garantie:Out of box
- VE:10
- Fitting material:Polypropylene
Frequently Bought Together