AuftragsverfolgungKontakt
Masterflex® Sanitärdichtungen, Polymere, Avantor®
Masterflex® Sanitärdichtungen, Polymere, Avantor®
Hygienische PTFE-Dichtung, 1" Tri-Clamp; 10/Pack, PTFE, 1-1/2", 1"
Artikelnr. MFLX30548-82
CE certificate
Masterflex® Sanitärdichtungen, Polymere, Avantor®
Artikelnr. MFLX30548-82
CE certificate
Masterflex® Sanitärdichtungen, Polymere, Avantor®
Masterflex® Sanitärdichtungen, Polymere, Avantor®
Hygienische PTFE-Dichtung, 1" Tri-Clamp; 10/Pack, PTFE, 1-1/2", 1"
Preis
41,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Achten Sie auf einen dichten Verschluss.
  • Ideal für allgemeine und einmalige Anwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Einweglösungen mit benutzerdefinierter Konfiguration zur Minimierung von Ausfallzeiten
Diese Dichtungen sind für Tri-Clamp®-Armaturen bestimmt und in einer Vielzahl von Materialien erhältlich, um den spezifischen Prozessanforderungen gerecht zu werden. Alle Dichtungen entsprechen USDA 3-A und CGMP-Kriterien. FDA-konform. Alle Silikon-, EPDM-, PTFE- und Viton®-Dichtungen sind frei von tierischen Inhaltsstoffen und entsprechen USP-Klasse VI und Zytotoxizitätskriterien.
Platingehärtetes Silikon ist ideal für die meisten Pharmazie-, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitungsanwendungen. Geruchlos und geschmacksneutral zur Sicherstellung der Medienreinheit. Zur Sterilisierung vor Ort, SIP, geeignet. Verwendbar von -50 bis 230ºC (-58 bis 446ºF).
Viton zeichnet sich durch eine hervorragende chemische Beständigkeit aus, insbesondere gegenüber zahlreichen Säuren und Laugen.
 :
 :
 :
 :
Spezifikationen
  • Sanitary clamp size (Port 1):
    1-1/2"
  • Bezeichnung:
    Hygienische PTFE-Dichtung, 1" Tri-Clamp; 10/Pack
  • Seq:
    25
  • Fitting material:
    PTFE
  • Sanitary gasket size:
    1"
  • Cat. No.:
    MFLX30548-82
  • Connection type:
    Hygiene
  • Garantie:
    1 Jahr