Masterflex® Sanitärdichtungen, Polymere, Avantor®
Product Details & Documents
Achten Sie auf einen dichten Verschluss.
- Ideal für allgemeine und einmalige Anwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
- Einweglösungen mit benutzerdefinierter Konfiguration zur Minimierung von Ausfallzeiten
Diese Dichtungen sind für Tri-Clamp®-Armaturen bestimmt und in einer Vielzahl von Materialien erhältlich, um den spezifischen Prozessanforderungen gerecht zu werden. Alle Dichtungen entsprechen USDA 3-A und CGMP-Kriterien. FDA-konform. Alle Silikon-, EPDM-, PTFE- und Viton®-Dichtungen sind frei von tierischen Inhaltsstoffen und entsprechen USP-Klasse VI und Zytotoxizitätskriterien.
Platingehärtetes Silikon ist ideal für die meisten Pharmazie-, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitungsanwendungen. Geruchlos und geschmacksneutral zur Sicherstellung der Medienreinheit. Zur Sterilisierung vor Ort, SIP, geeignet. Verwendbar von -50 bis 230ºC (-58 bis 446ºF).
Viton zeichnet sich durch eine hervorragende chemische Beständigkeit aus, insbesondere gegenüber zahlreichen Säuren und Laugen.
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Spezifikationen
- Sanitary clamp size (Port 1):2"
- Bezeichnung:Hygienische EPDM-Dichtung, 2" Tri-Clamp; 10/Pack
- Seq:10
- Fitting material:EPDM
- Sanitary gasket size:2"
- Cat. No.:MFLX30548-66
- Connection type:Hygiene
- Garantie:1 Jahr