Masterflex® Transfer Tubing, C-Flex® Ultra, 3/16" ID x 5/16" OD; 50 ft
Catalog # MFLX06432-41
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Ausgezeichnete Beständigkeit gegen konzentrierten Säuren und Basen.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
Anwendungen:Bioprozesse, Biopharmazeutika, Einwegbaugruppen, Prozessabfüllung, Probenahme.
Eigenschaften: Ohne Bestandteile tierischen Ursprungs (ADCF). Versiegelbar und schweißbar. Nicht zytotoxisch und pyrogenfrei; Ausgezeichnete Beständigkeit gegen konzentrierten Säuren und Basen.
Zertifizierungen:Entspricht USP Klasse VI Normen.
Temperaturbereich: -50 bis 275 °F (-45 bis 135°C)
Sterilisation: Autoklav.
- Schlauch Außen-Ø:8 mm (0,3125")
- Schlauch Innen-Ø:4,8 mm (0,1875")
- Wandstärke:1,6 mm
- Max. temperature:50 °C (122 °F)
- Farbe:Durchscheinend
- Bezeichnung:Transferschlauch, C-Flex® Ultra, 3/16" ID x 5/16" AD; 50 ft
- Länge:15,2 m
- Seq:08
- Environmentally Preferable:
- Modell:06432-41
- GMP compliant:Yes
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Regulatory approvals:ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:No
- Sterilisation method gamma:No
- Min. temperature:–50 °C (–58 °F)
- Sterilisation:Autoclave;Gamma
- Clarity:Translucent
- Schlauchmaterial:C-Flex® ULTRA
- VE:50 Feet
Frequently Bought Together