AuftragsverfolgungKontakt
Rubbermaid® Step Stools | Avantor
Rubbermaid® Step Stools
Beige, 406×343×27 mm
Artikelnr. 129-1872
Rubbermaid® Step Stools
Artikelnr. 129-1872
Rubbermaid® Step Stools
Rubbermaid® Step Stools
Beige, 406×343×27 mm
Preis
173,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Heavy-duty stepstool glides easily on retractable rubber casters and supports loads up to 158,8 kg.
  • Soft, slip-resistant pads on both steps
  • Wheels retract when stepped on
  • Material: Plastic
Heavy-duty plastic construction will not damage walls or furniture.
Spezifikationen
  • Farbe:
    Beige
  • Seq:
    01
  • B×T×H:
    406×343×27 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.