AuftragsverfolgungKontakt
pH/ion meter, SevenDirect SD50 | Avantor
pH/ion meter, SevenDirect SD50
pH/Ion meter, SevenDirect SD50 F-Ion kit
Artikelnr. 662-2385
Anbieter:   Mettler - Toledo
pH/ion meter, SevenDirect SD50
Artikelnr. 662-2385
Anbieter:  Mettler - Toledo
pH/ion meter, SevenDirect SD50
pH/ion meter, SevenDirect SD50
pH/Ion meter, SevenDirect SD50 F-Ion kit
Preis
2 620,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Robust bench top meter for accurate pH and ion determinations in the lab and near production.
  • Large colour touch screen provides direct measurement and easy data entry
  • Instructions guide users through the sensor calibration process
  • Stores data, such as time stamp, sample and sensor ID with every measurement and prints or exports records automatically
  • Closed connector compartment and replaceable cover keep the instrument safe from dust and spills, even with sensors attached (IP 54 in-use)
The large colour touch screen offers direct menu access, fast data entry and guides users through routine tasks. The instruments supports GLP compliance by storing time stamp, sample, sensor and method IDs with every measurement
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    pH/Ion meter, SevenDirect SD50 F-Ion kit
  • Seq:
    03
  • ISE Genauigkeit:
    mmol/L, mol/L, mg/L, ppm, pX: ±0.002
  • Kalibrierpunkte:
    1 - 5
  • Temperaturgenauigkeit:
    ±0,1 (0...100 °C)
  • Temperaturauflösung:
    0,1 °C
  • ISE Auflösung:
    mmol/L, mol/L, mg/L, ppm: 0,00001 / %: 0,001 / pX: 0,1 / 0,01
  • pH - Genauigkeit:
    ±0,002
  • pH - Bereich:
    −2,000...+20,000
  • Kalibrierung:
    Linear, segmented
  • Cat. No.:
    662-2385
  • mV - Bereich:
    −2000,0...+2000,0
  • pH - Auflösung:
    0,1 / 0,01 / 0,001
  • mV - Genauigkeit:
    ±0,1 (−500,0...+500,0 mV) / ±0,2 (−2000,0...+2000,0 mV)
  • mV - Auflösung:
    1 / 0,1
  • ISE Bereich:
    mmol/L, mol/L, mg/L, ppm: 0,00000 - 999999 / %: 0,000 - 100,000 / pX: −2,000...20,000
  • Temperaturbereich:
    −30,0…+130,0 °C
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 662-2416
    Parking beaker insert, EasyPlace; should be used while using the parking beaker with storage solution
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 8,10 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 662-2415
    Parking beaker, EasyPlace electrode arm; Fill it with storage solution and keep your electrode perfectly conditioned also in short breaks between measurements; or use it to store the wetting cap while measuring
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 21,30 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 662-2418
    Sensor holder, EasyPlace Single for the EasyPlace electrode arm holds one sensor
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 21,30 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 662-2417
    Sachet holder, EasyPlace rotating; hold up to three buffer sachets and prevent spillage; It can be rotated to place one buffer after the other in the calibration position
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 40,90 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 662-2419
    Sensor Holder, EasyPlace Triple for the EasyPlace electrode arm holds up to three sensors
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 25,20 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 662-2421
    Pole EasyPlace, 30 cm, standard pole for the EasyPlace electrode arm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 202,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 662-2420
    Sensor Holder, EasyPlace Single Extended for the EasyPlace electrode arm with extended length for use with large sample vessels. Holds one sensor
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 25,20 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 662-2422
    Pole, EasyPlace 50 cm, extended pole for the EasyPlace electrode arm for use with large sample vessels
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 244,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 662-2423
    Base plate for the EasyPlace electrode arm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 124,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 662-2424
    Power supply, 18 W, does not include country-specific plug (order plugs separately with model (662-2426)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 81,20 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 662-2425
    Top cover pole, EasyPlace or the top of the EasyPlace pole, has two positions for long-term sensor storage
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 21,30 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 662-2426
    Plug set, set of country-specific plugs for Power supply 18 W (662-2424)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 27,80 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 662-2382
    Replaceable protective cover for SevenDirect meters
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 47,30 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 662-2383
    Screws and feet set EasyPlace
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 25,20 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 662-2413
    Electrode arm, EasyPlace Complete supports efficient measurement and calibration; With perfect vertical movement, the risk of any spillage is minimised; Includes parking beaker, parking beaker insert and sachet holder
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 287,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 662-2414
    Magnetic stirrer, EasyMix for use with SevenDirect meters; The EasyMix can be controlled manually or automatically by the SevenDirect meter
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 337,00 €