ENAT MEDIUM 2ML COPAN REF. 606C 1 * 50 ST
Artikelnr. MAST80606C
Lieferant: MAST DIAGNOSTICA
Frequently Bought Together
L(+)-Arabinose, Millipore®
Lieferant: Merck
VWR® Nährmedien, Gebrauchsfertig, in Flaschen
Lieferant: VWR Chemicals
ADVANCED CRIMEAN-CONGO FEVER VIRUS KIT 1 * 150 Tests
Lieferant: PRIMERDESIGN
Mini flip-top vial with 9 ml maximum recovery diluent, BPPFV9MRD
Lieferant: 3M Food Safety
BAIRD-PARKER AGAR (ISO) 500g 1 * 500 g
Lieferant: THERMO FISHER DIAGNOSTICS
VWR Chemicals, Dehydrated culture media
Lieferant: BIOLIFE ITALIANA
COLUMBIA AGAR BASE 1 * 500 g
Lieferant: LIOFILCHEM
Fertigkulturmedien in Röhrchen
Lieferant: LIOFILCHEM
Antibiotic Sensitivity Discs
Lieferant: HIMEDIA
Membrane filters with dehydrated media pads for microbiological control
Lieferant: Sartorius
VWR® Nährmedien, Gebrauchsfertig, in Platten
Lieferant: VWR Chemicals
VWR® Kulturmedien, gebrauchsfertig, in Beuteln
Lieferant: VWR Chemicals
Culti-Loops™ <i>Streptococcus mutans</i> ATCC™ 25175™
Lieferant: THERMO FISHER DIAGNOSTICS
Culti-Loops™ <i>Staphylococcus scuri </i>Subsp. <i>scuri </i>ATCC™ 29060™
Lieferant: THERMO FISHER DIAGNOSTICS
HIRN-HERZ-BOUILLON, FUER DIE MIKROBIOLOG 1 * 500 g
Lieferant: Merck