Buffer solution, pH 12.45 (+0.01 25oC), No Color, Specpurer, NIST Traceable 1 * 4 L
47322.K7
Buffer solution, pH 12.45 (+0.01 25oC), No Color, Specpurer, NIST Traceable 1 * 4 L
47322.K7
Frequently Bought Together
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
: VWR Chemicals
n-Hexan ≥95%, PESTINORM® für die Analyse von Pestizidrückständen
: VWR Chemicals
Xylol (Isomerengemisch) ≥98%, TECHNICAL
: VWR Chemicals
Aceton ≥99%, TECHNICAL
: VWR Chemicals
Ethanol 96% ≥96% (v/v), TechniSolv®, rein
: VWR Chemicals
2-Propanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
: VWR Chemicals