GLYCOURSODEOXYCHOLIC ACID-D4 MAXSPEC 1 * 100 µG
Artikelnr. CAYM31555-100
Lieferant: Cayman Chemical
Frequently Bought Together
Ethanol 70% ≥70% (v/v), TechniSolv®
Lieferant: VWR Chemicals
VWR®, Transferpipetten, Standard Line
Lieferant: VWR Collection
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Lieferant: VWR Chemicals
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Pasteur-Pipetten
Lieferant: RATIOLAB
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
Lieferant: VWR Collection
Ethanol absolut ≥99,5%, TechniSolv®, rein
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
VWR®, Transferpipetten, High Performance
Lieferant: VWR Collection
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
Lieferant: EPPENDORF
Aceton ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
2-Propanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals