AuftragsverfolgungKontakt
Coupling body plugs | Avantor
Coupling body plugs
Coupling body plug, with class VI silicone O-ring, MPX series, Polycarbonat
Artikelnr. CPCCMPX30003MB25
Anbieter:   CPC COLDER
Coupling body plugs
Artikelnr. CPCCMPX30003MB25
Anbieter:  CPC COLDER
Coupling body plugs
Coupling body plug, with class VI silicone O-ring, MPX series, Polycarbonat
Preis
199,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 ST
Product Details & Documents
Class VI coupling body plug with Class VI silicone O-ring.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Coupling body plug, with class VI silicone O-ring, MPX series
  • Material:
    Polycarbonat
  • Seq:
    02