Buffer solution, pH 12.45 (+0.01 25oC), No Color, Specpurer, NIST Traceable 1 * 1 L
Artikelnr. 47322.K2
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Buffer solution, pH 12.45 (+0.01 25oC), No Color, Specpurer, NIST Traceable 1 * 1 L
Artikelnr. 47322.K2
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Frequently Bought Together
Cyclohexan ≥99,5%, PESTINORM® für die Analyse von Pestizidrückständen
Lieferant: VWR Chemicals
Wasser mit 0,1% (v/v) Trifluoressigsäure, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Lieferant: VWR Chemicals
Methanol ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Toluol ≥99,90%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
n-Heptan ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Hexan (Isomerengemisch), TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Ethylacetat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
2-Propanol ≥99,7%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Methanol, SupraSolv® für die GC-MS
Lieferant: Merck
Ethanol absolut ≥99,5%, TechniSolv®, rein
Lieferant: VWR Chemicals
Chloroform ≥99% stabilisiert, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
N,N-Dimethylacetamid 99.8+% für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Ethylmethylketon ≥99,0% ACS, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Toluol ≥99,9%, CHROMASOLV™ für die HPLC, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
2-Propanol ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Lieferant: VWR Chemicals