Sandale mit Fersenriemen, ohne Zehenkappe, Form: Unisex Rutschhemmende Sohle für zuverlässige ESD-Werte (< 35 MOhm) Innenfutter: Atmungsaktives POROMAX® 3D-Mesh, verstärkter Fersenbereich Obermaterial: beschichtetes Leder Neue EXPERT-Laufsohle aus PU 1 * 1 PAAR
Artikelnr. SCRR11622-01-34/41
Lieferant: SCHURR SCHUHVERTRIEB
Frequently Bought Together