Buffer solution, pH 12.45 (+0.01 25oC), No Color, Specpurer, NIST Traceable 1 * 500 mL
Catalog # 47322.AP
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Buffer solution, pH 12.45 (+0.01 25oC), No Color, Specpurer, NIST Traceable 1 * 500 mL
Catalog # 47322.AP
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Frequently Bought Together
Aceton ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Supplier: VWR Chemicals
VWR® Premium Line, Serologische Pipetten
Supplier: VWR Collection
Ethanol 70% ≥70% (v/v), TechniSolv®
Supplier: VWR Chemicals
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM®, Gradienten-Qualität für die HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Accessories for Mettler balances
Supplier: Mettler - Toledo
Aceton ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Supplier: VWR Chemicals
VWR®, Nitrilhandschuhe
Supplier: VWR Collection
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Supplier: VWR Chemicals