AuftragsverfolgungKontakt
Sampling tips for UD sleeve sampler | Avantor
Sampling tips for UD sleeve sampler
Sampling tip for UD sleeve sampler, Edelstahl 316L, 1,5 ml
Artikelnr. SAMP1500W-15
Anbieter:   Sampling Systems
Sampling tips for UD sleeve sampler
Artikelnr. SAMP1500W-15
Anbieter:  Sampling Systems
Sampling tips for UD sleeve sampler
Sampling tips for UD sleeve sampler
Sampling tip for UD sleeve sampler, Edelstahl 316L, 1,5 ml
Preis
172,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The UD Sleeve sampler is perfect for small volume powder sampling.
  • Extensively used in the pharmaceutical industry
  • Accurate sampling of free-flowing powders
  • Extension rods are avialble to increase the length of the sampler
The UD Sleeve Sampler is ideal for accurate sampling of small volumes of free-flowing powders. It is made from 316L stainless steel and available with a range of tips, enabling samples sizes between 0,1 and 2,5 ml. Various accessories are available, such as extension rods which anable the operator to extend the length of the sampler.
Spezifikationen
  • Volumen:
    1,5 ml
  • Bezeichnung:
    Sampling tip for UD sleeve sampler
  • Material:
    Edelstahl 316L
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.