Clipboards
Clipboard, A4 portrait, 240×400 mm
Artikelnr. TEKMWW0200/SSC
Anbieter: TEKNOMEK
Springe zu:
Product Details & Documents
The clipboards come in a range of options.
- Brushed dull polish finish
- Spring loaded stainless steel clip
- Available in portrait or landscape
- Material: Fully welded 304-grade stainless steel
The stainless steel clipboards come in sizes A4 and A3, and can be supplied with or without a clip at the back to hang them from our hanging rails.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Clipboard, A4 portrait
- Seq:03
- B×H:240×400 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.