AuftragsverfolgungKontakt
Hanging racks | Avantor
Hanging racks
Hanging rack, 6 hooks, 730W×95H mm
Artikelnr. TEKMWR0206/316
Anbieter:   TEKNOMEK
Hanging racks
Artikelnr. TEKMWR0206/316
Anbieter:  TEKNOMEK
Hanging racks
Hanging racks
Hanging rack, 6 hooks, 730W×95H mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Our stainless-steel hanging racks are manufactured to the highest standards.
  • Brushed dull polish finish
  • Wall mounted
  • Optional number etching if required
Our hanging racks are manufactured with 304 grade stainless steel for optimised durability and strength.
Long-lasting and sturdy, they are designed to the highest standard, ensuring super-smooth edges to minimise scratching and snagging.
Wall mounted, enabling space-efficiency. As with all our products, our stainless-steel coat racks are suited to rigorous hygiene and HACCP routines, meaning you can rely on us to deliver a hygienic, durable and easy to clean product ideal for your workspace.
Available in a variety of sizes.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Hanging rack, 6 hooks, 730W×95H mm
  • Seq:
    03
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.