Adjustable solid wall shelving
Edelstahl 304, 1000×300×600 mm
TEKMMWA0300/1000/2
: TEKNOMEK
This adjustable wall shelving unit is made from 304 grade stainless steel and supplied with stainless brackets ensuring that this product is steady and tough.
- Brushed dull polish finish
- Fully adjustable shelves
- Wall fixed
With flexible mounting positions and adjustments every 30 mm, you are sure to find shelves suitable for your needs.
- Material:Edelstahl 304
- Seq:03
- B×T×H:1000×300×600 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.