Mobile safety steps
Mobile safety steps, 4 steps and platform, 860×1320×1250 mm
Artikelnr. TEKMMST01250-4
Anbieter: TEKNOMEK
Springe zu:
Product Details & Documents
Our mobile safety steps offer optimal durability and toughness, being fully welded in 304 grade stainless steel, offering a non-slip surface for maximum safety.
- Whole structure comes with a brushed dull polish finish
- Stainless steel non slip check plate steps to ensure maximum safety and security for workers
- 3 castors- 2 swivel to rear and 1 retractable fixed at front
- Locking handle
- Widened legs
The steps castors and swivel ensure ease of manoeuvre, and the locking handle secures the steps ready for use. Different heights are available.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Mobile safety steps, 4 steps and platform
- Seq:03
- B×T×H:860×1320×1250 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.